2-Brom-3-hydroxypyridin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12687.06 A12687.14 A12687.22
A12687.06EA 45.8 EUR InStock
A12687.06 A12687.14 A12687.22
2-Brom-3-hydroxypyridin ≥99%
2-Brom-3-hydroxypyridin
Purity: 99% CAS No.: 6602-32-0 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 109829
Formel: C₅H₄BrNO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 182…186 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge