2-Acetylpyridin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12688.14 A12688.22 A12688.36
A12688.14EA 41.9 EUR InStock
A12688.14 A12688.22 A12688.36
2-Acetylpyridin ≥98%
2-Acetylpyridin
Purity: 98% CAS No.: 1122-62-9 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Unpleasant Melting Point: 8-10° Boiling Point: 189-190° Beilstein Reference: 107759 MDL No.: MFCD00006303
Formel: C₇H₇NO
Siedepunkt: 189…190 °C
Melting Pt: 8…10 °C
Dichte: 1,082
Flash-Pt: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006303
CAS-Nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge