Amantadin Hydrochlorid 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12699.14 A12699.22 A12699.36
A12699.14EA 50.1 EUR InStock
A12699.14 A12699.22 A12699.36
Amantadin Hydrochlorid 99%
Amantadin Hydrochlorid
Purity: 99% CAS No.: 665-66-7 Molecular Formula: C10H17N.HCl Formula Weight: 187.71 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 4198854 Merck Reference: 14,374 MDL No.: MFCD00074723
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Melting Pt: 360 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074723
CAS-Nummer: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Merck Index: 14,374
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge