Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥98% freies Radikal

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A12733.03 A12733.06 A12733.14 A12733.XK A12733.PF A12733.A1
A12733.03EA 27.6 EUR InStock
A12733.03 A12733.06 A12733.14 A12733.XK A12733.PF A12733.A1
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥98% freies Radikal
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Purity: 98+% CAS No.: 2564-83-2 Molecular Formula: C9H18NO Formula Weight: 156.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(152°F) Melting Point: 31-40° Boiling Point: 193° dec. Beilstein Reference: 1422418 Merck Reference: 14,9140 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00009599


Formel: C₉H₁₈NO
Siedepunkt: 193 °C (Zersetzung)
Melting Pt: 31…40 °C
Flash-Pt: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9140
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge