4-Chlorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
A12757.30EA 35 EUR InStock
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
4-Chlorbenzaldehyd ≥98%
4-Chlorbenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 104-88-1 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Pungent Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 385858 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003379
Formel: C₇H₅ClO
Siedepunkt: 213…214 °C
Melting Pt: 45…49 °C
Dichte: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge