Difluoressigsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12787.14
A12787.14EA 322 EUR InStock
A12787.14
Difluoressigsäure ≥98%
Difluoressigsäure
Purity: 98% CAS No.: 381-73-7 Molecular Formula: F2CHCO2H Formula Weight: 96.03 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.3430 Odour: Pungent Melting Point: -1° Boiling Point: 132-134° Beilstein Reference: 1098588 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004220
Formel: C₂H₂F₂O₂
MW: 96.03 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1.526
Flash-Pt: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004220
CAS-Nummer: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge