Magnesiumfluorid Hydrat (≥87% MgF₂)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12830.0E A12830.36
A12830.0EEA 131 EUR InStock
A12830.0E A12830.36
Magnesiumfluorid Hydrat (≥87% MgF₂)
Magnesiumfluorid Hydrat
CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: MgF2.xH2O Formula Weight: 62.30(anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Formel: F₂Mg·H₂O
MW: 62.30 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 14,5665
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge