Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, Hyrdrat

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A12849.06 A12849.14
A12849.06EA 71.6 EUR InStock
A12849.06 A12849.14
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, Hyrdrat
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate
CAS No.: 50606-58-1 Molecular Formula: C12H15NO.HCl.xH2O Formula Weight: 225.72(anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 105-107° Beilstein Reference: 3705146 MDL No.: MFCD00150096


Formel: C₁₂H₁₅NO.HCl.xH₂O
MW: 225.72 g/mol (anhy)
Melting Pt: 105…107 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00150096
CAS-Nummer: 50606-58-1
EINECS: 256-646-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge