2-(4-Chlorphenylthio)benzaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A12852.06 A12852.14
A12852.06EA 52.8 EUR InStock
A12852.06 A12852.14
2-(4-Chlorphenylthio)benzaldehyd ≥98%
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 107572-07-6 Molecular Formula: C13H9ClOS Formula Weight: 248.72 Melting Point: 71-74° Boiling Point: 102-104°/14mm MDL No.: MFCD00051766
Formel: C₁₃H₉ClOS
Siedepunkt: 102…104 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 71…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051766
CAS-Nummer: 107572-07-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge