4-Chloranilin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
A12879.30EA 31.7 EUR InStock
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
4-Chloranilin ≥98%
4-Chloranilin
Purity: 98% CAS No.: 106-47-8 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 67-72° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 471359 Merck Reference: 14,2118 UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007835
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C
Melting Pt: 67…72 °C
Dichte: 1.430
Flash-Pt: 120 °C (248 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge