Pluronic® F-68, BioChemica
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A1288.0500
A1288.0500EA 113 EUR InStock
A1288.0500
Pluronic® F-68, BioChemica
Kolliphor® P 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68)
Formel: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082049
CAS-Nummer: 9003-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge