(±)-4-Brommandelsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12978.06 A12978.14 A12978.22
A12978.06EA 40.6 EUR InStock
A12978.06 A12978.14 A12978.22
(±)-4-Brommandelsäure ≥98%
(±)-4-Brommandelsäure
Purity: 98+% CAS No.: 6940-50-7 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 1567909 Merck Reference: 14,1424 MDL No.: MFCD00004232
Formel: C₈H₇BrO₃
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 115…119 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004232
CAS-Nummer: 6940-50-7
EINECS: 230-085-1
Merck Index: 14,1424
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge