2,3-Diaminonaphthalin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12993.03 A12993.06 A12993.14
A12993.03EA 84 EUR InStock
A12993.03 A12993.06 A12993.14
2,3-Diaminonaphthalin 97%
2,3-Diaminonaphthalin
Purity: 97% CAS No.: 771-97-1 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 193-196° Solubility: Slightly soluble in water Beilstein Reference: 2206394 MDL No.: MFCD00004116
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 193…196 °C
Dichte: 1,096
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004116
CAS-Nummer: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge