3-Nitro-o-kresol 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13002.14
A13002.14EA 337 EUR InStock
A13002.14
3-Nitro-o-kresol 96%
3-Nitro-o-kresol
Purity: 96% CAS No.: 5460-31-1 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Phenol-like Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 1946057 UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007241
Formel: C₇H₇NO₃
Melting Pt: 148…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007241
CAS-Nummer: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge