Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A13026.0E A13026.22 A13026.36 AB115432.0100
A13026.0EEA 232 EUR InStock
A13026.0E A13026.22 A13026.36 ABCRAB115432.0100
Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥98%
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Purity: 98+% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973


Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84 g/mol
Siedepunkt: 16
Melting Pt: Zersetzung
Dichte: 1.744
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,6499
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..