Ethylbenzoat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13057.0E A13057.22 A13057.36
A13057.0EEA 134 EUR InStock
A13057.0E A13057.22 A13057.36
Ethylbenzoat ≥99%
Ethylbenzoat
Purity: 99% CAS No.: 93-89-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.5050 Melting Point: -34° Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 1908172 Merck Reference: 14,3766 MDL No.: MFCD00009109
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 212…214 °C
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 1,049
Flash-Pt: 84 °C (183 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009109
CAS-Nummer: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 14,3766
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge