Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Pentandion ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A13116.14 A13116.22
A13116.14EA 34.2 EUR InStock
A13116.14 A13116.22
2,3-Pentandion ≥97%
2,3-Pentandion
Purity: 97% CAS No.: 600-14-6 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Odourless Melting Point: -52° Boiling Point: 110-112° Beilstein Reference: 1699638 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009313


Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 18 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009313
CAS-Nummer: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge