(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13176.09 A13176.18
A13176.09EA 31.2 EUR InStock
A13176.09 A13176.18
(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98%
(2-Chlorphenyl)acetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 2856-63-5 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 2043683 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001898
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Siedepunkt: 240…242 °C
Melting Pt: 21…24 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001898
CAS-Nummer: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge