1,3-Dichlor-5-iodbenzol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13192.06 A13192.14 A13192.22
A13192.06EA 40.8 EUR InStock
A13192.06 A13192.14 A13192.22
1,3-Dichlor-5-iodbenzol ≥99%
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Purity: 99% CAS No.: 3032-81-3 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 127°/20mm MDL No.: MFCD00001047
Formel: C₆H₃Cl₂I
MW: 272.9 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 55…59 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001047
CAS-Nummer: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge