Dimethylterephthalat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A13220.36
A13220.36EA 37.8 EUR InStock
A13220.36
Dimethylterephthalat ≥99%
Dimethylterephthalat
Purity: 99% CAS No.: 120-61-6 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 146°(294°F) Melting Point: 140-143° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1107185 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00008440
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 288 °C
Melting Pt: 140…143 °C
Dichte: 1,290
Flash-Pt: 146 °C (294 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 14,9162
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge