2-(4-Fluorphenyl)indol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13255.03 A13255.06
A13255.03EA 24.8 EUR InStock
A13255.03 A13255.06
2-(4-Fluorphenyl)indol ≥99%
2-(4-Fluorophenyl)indole
Purity: 99% CAS No.: 782-17-2 Molecular Formula: C14H10FN Formula Weight: 211.24 Odour: Odourless Melting Point: 186-191° Beilstein Reference: 744766 MDL No.: MFCD00068178
Formel: C₁₄H₁₀FN
Melting Pt: 186…191 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068178
CAS-Nummer: 782-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge