Bromacetaldehyddiethylacetal ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13276.0E A13276.22 A13276.36
A13276.0EEA 378 EUR InStock
A13276.0E A13276.22 A13276.36
Bromacetaldehyddiethylacetal ≥97%
Bromacetaldehyddiethylacetal
Purity: 97% CAS No.: 2032-35-1 Molecular Formula: C6H13BrO2 Formula Weight: 197.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 61°(142°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 66-67°/18mm Beilstein Reference: 635754 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000214
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Siedepunkt: 66…67 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,270
Flash-Pt: 61 °C (142 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge