Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Methyl-4-piperidon ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A13352.0B A13352.18 A13352.22 A13352.30
A13352.0BEA 676 EUR InStock
A13352.0B A13352.18 A13352.22 A13352.30
1-Methyl-4-piperidon ≥98%
1-Methyl-4-piperidon
Purity: 98% CAS No.: 1445-73-4 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like pH: 12 Boiling Point: 55-58°/10mm Beilstein Reference: 106924 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006191


Formel: C₆H₁₁NO
Siedepunkt: 55…58 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,973
Flash-Pt: 60 °C (140 °F)
MDL Number: MFCD00006191
CAS-Nummer: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge