Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A13384.06 A13384.03 A13384.14
A13384.06EA 122 EUR InStock
A13384.06 A13384.03 A13384.14
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 81606-31-7 Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2 Formula Weight: 340.45 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 162960 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00041439


Formel: C₄HBr₂ClO₂S₂
Melting Pt: 75…79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041439
CAS-Nummer: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge