3,4-Dimethoxybenzylalkohol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13396.14 A13396.22 A13396.36 AB109247.0100
A13396.14EA 37.4 EUR InStock
A13396.14 A13396.22 A13396.36 ABCRAB109247.0100
3,4-Dimethoxybenzylalkohol ≥97%
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 297…298 °C
Melting Pt: ∼ 22 °C
Dichte: 1.176
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004638
CAS-Nummer: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge