Cycloheptanon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13421.18 A13421.30
A13421.18EA 44.3 EUR InStock
A13421.18 A13421.30
Cycloheptanon ≥98%
Cycloheptanon
Purity: 99% CAS No.: 502-42-1 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Sweet Melting Point: -21° Boiling Point: 179-181° Beilstein Reference: 969823 Merck Reference: 14,2722 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00004159
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 179…181 °C
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 0,956
Flash-Pt: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004159
CAS-Nummer: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2722
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge