5-Fluoruracil ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13456.06 A13456.14 A13456.22
A13456.06EA 50.4 EUR InStock
A13456.06 A13456.14 A13456.22
5-Fluoruracil ≥99%
5-Fluoruracil
Purity: 99% CAS No.: 51-21-8 Molecular Formula: C4H3FN2O2 Formula Weight: 130.08 Melting Point: ca 282° dec. Beilstein Reference: 127172 Merck Reference: 14,4181 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006018
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 282 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4181
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge