Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl-4-brombutyrat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A13470.0B A13470.18 A13470.30
A13470.0BEA 461 EUR InStock
A13470.0B A13470.18 A13470.30
Ethyl-4-brombutyrat ≥98%
Ethyl-4-brombutyrat
Purity: 98% CAS No.: 2969-81-5 Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH2CH3 Formula Weight: 195.06 Flash Point: 90°(194°F) Physical Form: Liquid Density: 1.363 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless Boiling Point: 80-82°/10mm Beilstein Reference: 1749700 MDL No.: MFCD00000259


Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.363
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000259
CAS-Nummer: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge