1,4-Diphenylbutadiin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13471.14
A13471.14EA 323 EUR InStock
A13471.14
1,4-Diphenylbutadiin ≥99%
1,4-Diphenylbutadiin
Purity: 99% CAS No.: 886-66-8 Molecular Formula: C6H5CC≡CC≡CC6H5 Formula Weight: 202.26 Melting Point: 86-87° Beilstein Reference: 1910105
Formel: (C₆H₅)CCCC(C₆H₅)
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 87 °C
Dichte: 1,163 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004787
CAS-Nummer: 886-66-8
EINECS: 212-953-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge