2-Chlorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13488.30 A13488.09 A13488.0B
A13488.30EA 27.4 EUR InStock
A13488.30 A13488.09 A13488.0B
2-Chlorbenzaldehyd ≥97%
2-Chlorbenzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 89-98-5 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5675 Odour: Pungent pH: 2.9 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 212° Beilstein Reference: 385877 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00003304
Formel: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Siedepunkt: 212 °C
Melting Pt: 10…12 °C
Dichte: 1.249
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003304
CAS-Nummer: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge