Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-(aminosulfonyl)benzoat 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A13553.22 A13553.14
A13553.22EA 105 EUR InStock
A13553.22 A13553.14
Methyl-2-(aminosulfonyl)benzoat 98%
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 57683-71-3 Molecular Formula: C8H9NO4S Formula Weight: 215.23 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00009808


Formel: C₈H₉NO₄S
Melting Pt: 123…125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009808
CAS-Nummer: 57683-71-3
EINECS: 260-903-2
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge