4-Hydroxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13580.14 A13580.22 A13580.36
A13580.14EA 21.5 EUR InStock
A13580.14 A13580.22 A13580.36
4-Hydroxybenzaldehyd ≥98%
4-Hydroxybenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 123-08-0 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 174°(345°F) Melting Point: 115-119° Boiling Point: 191°/50mm Beilstein Reference: 471352 Merck Reference: 14,4811 MDL No.: MFCD00006939
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (50 mmHg)
Melting Pt: 115…119 °C
Dichte: 1.129
Flash-Pt: 174 °C (345 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge