Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammonium zinc sulphate hydrate

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A13584.0B A13584.30
A13584.0BEA 90.9 EUR InStock
A13584.0B A13584.30
Ammonium zinc sulphate hydrate
Ammonium zinc sulphate hydrate
CAS No.: 77998-33-5 Molecular Formula: (NH4)2Zn(SO4)2.xH2O Formula Weight: 293.57(anhy) UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00156122


Formel: (NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O
Dichte: 1,931
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156122
CAS-Nummer: 77998-33-5
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge