3-(Dimethylamino)benzoesäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A13612.14
A13612.14EA 60.3 EUR InStock
A13612.14
3-(Dimethylamino)benzoesäure 98%
3-(Dimethylamino)benzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 99-64-9 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Odour: Odourless Melting Point: 148-153° Beilstein Reference: 2208586 MDL No.: MFCD00002497
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 148…153 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002497
CAS-Nummer: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge