Trifluoressigsäureanhydrid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13614.0E A13614.14 A13614.22 A13614.36
A13614.0EEA 767 EUR InStock
A13614.0E A13614.14 A13614.22 A13614.36
Trifluoressigsäureanhydrid ≥99%
Trifluoressigsäureanhydrid
Purity: 99+% CAS No.: 407-25-0 Molecular Formula: C4F6O3 Formula Weight: 210.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.2690 Melting Point: -65° Boiling Point: 39-40° Beilstein Reference: 746197 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000416
Formel: C₄F₆O₃
MW: 210.03 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 1.503
MDL Number: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge