4'-tert-Butylacetophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A13615.03
A13615.03EA 30.5 EUR InStock
A13615.03
4'-tert-Butylacetophenon ≥98%
4'-tert-Butylacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 943-27-1 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: 17-18° (dimorphic) Boiling Point: 107-108°/5mm MDL No.: MFCD00017256
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26
Siedepunkt: 107…108 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 17…18 °C (dimorph)
Dichte: 0.964
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017256
CAS-Nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge