2-Brombenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13645.14 A13645.06
A13645.14EA 171 EUR InStock
A13645.14 A13645.06
2-Brombenzolsulfonylchlorid ≥98%
2-Brombenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2905-25-1 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 127-128°/2.4mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051971
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 127…128 °C (2,4 mmHg)
Melting Pt: 48…52 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051971
CAS-Nummer: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge