2-Methoxypyridin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13675.14 A13675.22 A13675.36
A13675.14EA 30.9 EUR InStock
A13675.14 A13675.22 A13675.36
2-Methoxypyridin ≥98%
2-Methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 1628-89-3 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 108189 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006262
Formel: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 1.046
Flash-Pt: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006262
CAS-Nummer: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge