2-Chlor-N,N-diethylacetamid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13691.06 A13691.14 A13691.22
A13691.06EA 29.1 EUR InStock
A13691.06 A13691.14 A13691.22
2-Chlor-N,N-diethylacetamid ≥97%
2-Chlor-N,N-diethylacetamid
Purity: 97% CAS No.: 2315-36-8 Molecular Formula: C6H12ClNO Formula Weight: 149.62 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 123-124°/15mm Beilstein Reference: 605866 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000928
Formel: C₆H₁₂ClNO
Siedepunkt: 123…124 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,087
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000928
CAS-Nummer: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge