5-Isoxazolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13739.03 A13739.06
A13739.03EA 66.8 EUR InStock
A13739.03 A13739.06
5-Isoxazolcarbonsäure ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 21169-71-1 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00156151
Formel: C₄H₃NO₃
Melting Pt: 141…144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156151
CAS-Nummer: 21169-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge