5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13741.06 A13741.14
A13741.06EA 21.4 EUR InStock
A13741.06 A13741.14
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol ≥99%
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
Purity: 99% CAS No.: 38205-60-6 Molecular Formula: C7H9NOS Formula Weight: 155.22 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 120560 MDL No.: MFCD00005331
Formel: C₇H₉NOS
Siedepunkt: 230 °C
Dichte: 1,150
Flash-Pt: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005331
CAS-Nummer: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge