2-Isobutylthiazol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13759.06 A13759.14
A13759.06EA 62.4 EUR InStock
A13759.06 A13759.14
2-Isobutylthiazol ≥99%
2-Isobutylthiazol
Purity: 99% CAS No.: 18640-74-9 Molecular Formula: C7H11NS Formula Weight: 141.24 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4960 Odour: Characteristic Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 507823 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005334
Formel: C₇H₁₁NS
Siedepunkt: 172…173 °C
Dichte: 0,998
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005334
CAS-Nummer: 18640-74-9
EINECS: 242-470-1
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge