Diethylethoxymethylenmalonat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13776.0B A13776.18 A13776.22 A13776.30 A13776.36
A13776.0BEA 198 EUR InStock
A13776.0B A13776.18 A13776.22 A13776.30 A13776.36
Diethylethoxymethylenmalonat ≥98%
Diethylethoxymethylenmalonat
Purity: 98+% CAS No.: 87-13-8 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 144°(291°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Ester-like Melting Point: -33° Boiling Point: 136-139°/10mm Beilstein Reference: 880058 MDL No.: MFCD00009148
Formel: C₁₀H₁₆O₅
Siedepunkt: 136…139 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 1,080
Flash-Pt: 144 °C (291 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009148
CAS-Nummer: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge