Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

10-Undecinsäure 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A13815.06 A13815.14
A13815.06EA 79.4 EUR InStock
A13815.06 A13815.14
10-Undecinsäure 96%
10-Undecynoic acid
Purity: 96% CAS No.: 2777-65-3 Molecular Formula: HC≡C(CH2)8CO2H Formula Weight: 182.26 Flash Point: 161°(321°F) Odour: Odourless Boiling Point: 174-176°/4mm Beilstein Reference: 1704918 MDL No.: MFCD00014389


Formel: C₁₁H₁₈O₂
Siedepunkt: 174…176 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 40…43 °C
Flash-Pt: 161 °C (321 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014389
CAS-Nummer: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge