4-Hydrazinobenzoesäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13874.09
A13874.09EA 43.7 EUR InStock
A13874.09
4-Hydrazinobenzoesäure ≥97%
4-Hydrazinobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 619-67-0 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 387378
Formel: C₇H₈N₂O₂
Melting Pt: ∼ 216 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007581
CAS-Nummer: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge