Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Fluor-2-nitrotoluol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A13944.09 A13944.18
A13944.09EA 35.4 EUR InStock
A13944.09 A13944.18
5-Fluor-2-nitrotoluol ≥98%
5-Fluor-2-nitrotoluol
Purity: 98+% CAS No.: 446-33-3 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5280 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 97-98°/10mm Beilstein Reference: 2046652 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007283


Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 97…98 °C (10 mmHg)
Melting Pt: ∼20 °C
Dichte: 1,270
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007283
CAS-Nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge