5-Hydroxy-L-tryptophan Hydrat 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13954.03
A13954.03EA 34.1 EUR InStock
A13954.03
5-Hydroxy-L-tryptophan Hydrat 98%
5-Hydroxy-L-tryptophan Hydrat
For routes to 2-bromo-5-hydroxytryptophan derivatives, see: Synthesis, 28 (1996).
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃·xH₂O
MW: 220.23 g/mol (anhy)
Melting Pt: 258 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064341
CAS-Nummer: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,4847
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..