Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pyrazin, (max. 1% H₂O) 99+% (Trockengewicht)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A13982.06 A13982.14
A13982.06EA 24.1 EUR InStock
A13982.06 A13982.14
Pyrazin, (max. 1% H₂O) 99+% (Trockengewicht)
Pyrazine
Purity: 99+% CAS No.: 290-37-9 Molecular Formula: C4H4N2 Formula Weight: 80.09 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5235 Odour: Strong Melting Point: 50-56° Boiling Point: 113-116° Beilstein Reference: 103905 Merck Reference: 14,7957 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006122


Formel: C₄H₄N₂
Siedepunkt: 113…116 °C
Melting Pt: 50…56 °C
Dichte: 1,031
Flash-Pt: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006122
CAS-Nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7957
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge