1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14003.22 A14003.36
A14003.22EA 44.9 EUR InStock
A14003.22 A14003.36
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ≥98%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Purity: 98% CAS No.: 280-57-9 Molecular Formula: C6H12N2 Formula Weight: 112.17 Flash Point: 62°(143°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 103618 Merck Reference: 14,9669 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006689
Formel: C₆H₁₂N₂
MW: 112.17 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Melting Pt: 155…160 °C
Dichte: 1.140
Flash-Pt: 62 °C (143 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006689
CAS-Nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,9669
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge