Hydrazin-Hydrat 98+%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14005.36 A14005.0E A14005.18 A14005.30
A14005.36EA 50.6 EUR InStock
A14005.36 A14005.0E A14005.18 A14005.30
Hydrazin-Hydrat 98+%
Hydrazin-Hydrat
Purity: 98+% CAS No.: 7803-57-8 Molecular Formula: H4N2.H2O Formula Weight: 50.06 (32.05anhy) Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Amine-like Melting Point: -52° Boiling Point: 120-121° Merck Reference: 14,4771 UN No.: 2030 MDL No.: MFCD00149931
Formel: H₆N₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 120…121 °C
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 1.027
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149931
CAS-Nummer: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge